Få mere at vide
Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-WaxMS A GC kolonner
Artikelnummer. 10640256 Shop alle Thermo Scientific produkter
Længde (metrisk):
15 m
30 m
60 m
Diameter (metrisk) Indvendig:
0.25 mm
0.32 mm
0.53 mm
Filmtykkelse:
0,25μ m
0.25 μm
0,5μ m
0.5 μm
1 μm
1μ m
1.5 μm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10640256
Brand: Thermo Scientific™ 260872860
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Identificer organiske syrer med høj ydeevne, følsomhed og reproducerbarhed, mens du forhindrer oxidativ skade med denne polære GC-søjle med lavt udløb.
Identificer organiske syrer med høj ydeevne, følsomhed og reproducerbarhed, mens du forhindrer oxidativ skade ved brug Thermo ScientificTM TraceGOLDTM TG-WaxMS En GC kolonne.
Udviklet til overlegen ydeevne
  • Polær fase, syre-deaktiveret polyethylenglycol
  • Modstår oxidativ skade og adsorption af syrer
  • Fremragende topformer til syrer med høj MW
  • Svarer til USP G25, G35 faser
Applikationer:
  • Organiske syrer
  • Frie fedtsyrer
  • Alkoholer
Et spring fremad i kolonneydelse med lav blødning og overlegen inerthed
  • Denne stabile søjle med lavt udløb giver ensartede resultater.
  • Lav baseline støj muliggør forbedrede grænser for detektion med forbedret opløsning af lavt niveau analytter.
  • Minimering af søjleudløb forlænger søjlens levetid, hvilket fører til højere produktivitet.
  • Reduktion af søjleblødning øger reproducerbarheden af den stationære fase over tid, hvilket resulterer i større run-to-run og batch-to-batch reproducerbarhed.
  • Overlegen inerthed sikrer fremragende topform og følsomhed, især for meget aktive eller vanskelige at analysere forbindelser.
Anbefalet til:
  • Syrer
  • Carboxylsyrer
  • Organiske syrer
  • Alternative anvendelser:
  • Alkoholer
  • Alkoholer i drikkevarer
  • Aldehyder
  • Alditolacetater (sukker)
  • Æteriske olier
  • Ligner:
  • DB-FFAP
  • HP-FFAP
  • Nukol™
  • OV™ -351
  • CP-Voks 58 CB
  • Stabilvoks™ -DA
  • BP-21
  • Optima™ FFAP
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Maks. Temperatur 240/250 °C
Diameter (metrisk) 0.53 mm
Diameter (metrisk) Indvendig 0.53 mm
Produktlinje TraceGULD
Stationær fase TraceGOLD™ TG-WAXMS A
USP type G25, G35
Til brug med (applikation) Alkohol Analyse, GC/MS for frie fedtsyrer, GC/MS for alkoholer
Filmtykkelse 1μ m
Længde (metrisk) 15 m
Polaritet Polar
Oversigt 1 um Tykkelse; 0,53 mm ID; 15 m Længde
Vis mere Vis mindre
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.