Få mere at vide
Thermo Scientific™ TRACE™ GC-søjler for pesticider
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Identificer organofosfat- og klororganiske pesticider med høj ydeevne, følsomhed og reproducerbarhed ved hjælp af Thermo Scientific™ TRACE™ GC-søjler for pesticider. Disse søjler er specielt designet og testet til at opfylde de strengeste krav til analyse af pesticider og herbicider.
- Lav blødning mindsker MS-kontamination
- Innovativt design letter brug ved højere temperaturer
- Kolonne-inerthed resulterer i minimal peak tailing og nedsat nedbrydning af følsomme prøver
- Klorerede aromater
- Plantesteroler
- Pyrethroider
Tekniske data
Tekniske data
Maks. Temperatur | 280/300 °C |
Diameter (metrisk) | 0.25 mm |
Diameter (metrisk) Indvendig | 0.25 mm |
Produktlinje | SPOR |
Stationær fase | Trace™ Pesticid |
USP type | G43 |
Til brug med (applikation) | Pesticidanalyse |
Partikelstørrelse | 0,2μ m |
Filmtykkelse | 0,25μ m |
Længde (metrisk) | 30 m |
Vis mere |
Dokumenter
Scientific Resources
Flyers
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.