Få mere at vide
Thermo Scientific™ TRACE™ TR-WaxMS GC kolonner
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
For højpolaritetsseparationer som en del af GC/MS-analyse skal du vælge lav-bleed, høj polaritet Thermo ScientificTM TRACETM TR-WaxMS GC-søjle. TRACE TR-WaxMS kolonnen er fremstillet ved hjælp af en proprietær bindingsteknik, der minimerer blødning og forlænger den maksimale driftstemperatur (260 til 280 ̊C).
Udviklet til overlegen ydeevne :
- Polær fase, polyethylenglycol
- Proprietær bindingsmetode til udvidede driftstemperaturer
- Ekstremt lav blødning for forbedret følsomhed og biblioteksmatches
- Høj stabilitet med ilt og vand
Applikationer:
- Aromatiske kulbrinter
- Fødevaretilsætningsstoffer
- Æteriske olier
- Alkoholer
- Estere
- Aldehyder
- Ketoner
Fremragende kvalitet og reproducerbarhed:
- Lav blødning selv ved høje temperaturer
- Enestående robusthed til vanskelige adskillelser
- Pålidelig og reproducerbar ydeevne
Anbefalede anvendelser:
- Aldehyder
- Æteriske olier
Alternative anvendelser:
- Syrer
- Alkoholer
- Alkoholer i drikkevarer
- Alditolacetater (sukker)
- Aminer &endash; alifatisk
- Aminer &endash; Aromatisk
- Herbicider
- Ketoner
- Nitroaromatics
- Fenoler
- Flygtige stoffer
Ligner:
- DB-voks
- Rtx™ -Voks
- Stabilwax™
- HP20M
- BP20
- HP-voks
- HP-INNOWax
- SUPELCOWAX™ 10
- PÅ™ -Voks
- Nukol™
- CP Voks 52CB
- ZB-voks
Tekniske data
Tekniske data
| Maks. Temperatur | 280/300 °C |
| Diameter (metrisk) | 0.25 mm |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 0.25 mm |
| Produktlinje | SPOR |
| Stationær fase | Trace™ TG-WAXMS |
| USP type | G16 |
| Til brug med (applikation) | GC/MS for aromatiske kulbrinter, alkoholer, estere, aldehyder og ketoner, GC/MS for fødevaretilsætningsstoffer og æteriske olier |
| Filmtykkelse | 0,25μ m |
| Længde (metrisk) | 30 m |
| Polaritet | Polar |
| Vis mere |
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.