Få mere at vide
TR-14035, MedChemExpress
Beskrivelse
TR-14035 is a orally active dual α4β7/α4β1 integrin antagonist, with IC50 s of 7 nM and 87 nM for α4β7 and α4β1, respectively. TR-14035 can be used for the research of inflammation and autoimmune diseases.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | TR-14035 |
| CAS | 232271-19-1 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C24H21Cl2NO5 |
| Mængde | 5 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 41 mg/mL (86.44 mM) |
| SMIL | COC1=C(C2=CC=C(C[C@@H](C(O)=O)NC(C3=C(Cl)C=CC=C3Cl)=O)C=C2)C(OC)=CC=C1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 474.33 |
| Formel vægt | 474.33 |
| Vis mere |