Få mere at vide
TPPU, MedChemExpress
Beskrivelse
TPPU is a soluble epoxide hydrolase (sEH) inhibitor with IC50 values of 37 and 3.7 nM for monkey and human sEH, respectively.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | TPPU |
| CAS | 1222780-33-7 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C16H20F3N3O3 |
| Mængde | 5 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 83.33 mg/mL (231.90 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | O=C(NC1=CC=C(OC(F)(F)F)C=C1)NC2CCN(C(CC)=O)CC2 |
| Molekylvægt (g/mol) | 359.34 |
| Formel vægt | 359.34 |
| Vis mere |