Få mere at vide
TPOP146, MedChemExpress
Beskrivelse
TPOP146 is a selective CBP/P300 benzoxazepine bromodomain inhibitor with Kd values of 134 nM and 5.02 μM for CBP and BRD4.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | TPOP146 |
| CAS | 2018300-62-2 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C27H35N3O5 |
| Mængde | 100 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 21.43 mg/mL (44.50 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) |
| SMIL | COC1=CC(OC)=CC(C2=CC(C(N[C@H]3CCCN(C)C3)=O)=C(OCCN(C(CC)=O)C4)C4=C2)=C1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 481.58 |
| Formel vægt | 481.58 |
| Vis mere |