Få mere at vide
TPA 023, MedChemExpress
Artikelnummer. 16486197
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 mg
5 mg
10 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16486197 5 mg
16440829 1 mg
16433478 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16486197 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY101640
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
MedChemExpress TPA 023 is a GABAA α2/α3 subtype-selective agonist, with Ki of 0.19-0.41 nM.
TPA 023 is a GABAA α2/α3 subtype-selective agonist, with Ki of 0.19-0.41 nM.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale TPA 023
CAS 252977-51-8
Farve Off-White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C20H22FN7O
Mængde 5 mg
SMIL FC1=CC=CC=C1C2=NN=C3C=C(C(C)(C)C)C(OCC4=NC=NN4CC)=NN32
Molekylvægt (g/mol) 395.43
Formel vægt 395.43
Procent renhed 99.49%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation