missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

TP-10, MedChemExpress

Artikelnummer. 16496088
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16496088 10 mg
16482227 50 mg
16418697 5 mg
16416496 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16496088 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY14550

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress TP-10 is a selective PDE10A inhibitor with an IC50 value of 0.8 nM. TP-10 shows an antioxidant activity with IC50s of 31.72 and 16.04 μg/ml for DPPH and CUPRAC, respectively. TP-10 can be used for the research of neuropathy.

TP-10 is a selective PDE10A inhibitor with an IC50 value of 0.8 nM. TP-10 shows an antioxidant activity with IC50s of 31.72 and 16.04 μg/ml for DPPH and CUPRAC, respectively. TP-10 can be used for the research of neuropathy.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale TP-10
CAS 898563-00-3
Farve Orange
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C26H19F3N4O
Mængde 10 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 100 mg/mL (217.18 mM; Need ultrasonic)
SMIL FC(F)(F)CN1C=C(C2=CC=NC=C2)C(C(C=C3)=CC=C3OCC4=NC5=CC=CC=C5C=C4)=N1
Molekylvægt (g/mol) 460.45
Formel vægt 460.45
Procent renhed 98.0%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.