Få mere at vide
Tozadenant, MedChemExpress
Beskrivelse
Tozadenant is an adenosine A2A receptor antagonist, with Ki of 11.5 nM on human A2A and 6 nM on rhesus A2A.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tozadenant |
| CAS | 870070-55-6 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C19H26N4O4S |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | SYN115 |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 50 mg/mL (123.00 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | O=C(NC1=NC2=C(C=CC(N3CCOCC3)=C2S1)OC)N4CCC(O)(CC4)C |
| Molekylvægt (g/mol) | 406.5 |
| Vis mere |