Få mere at vide
Unity Lab Services™ Samlet Plejeserviceplan for Thermo Scientific Bio Sikkerhedsskabe
Total Care Service Plan giver support efter fabriksgaranti. Inkluderer 2 dages responstid (inden for specificeret placering og kriterier), fuld dækning af reservedele og arbejdskraft og ét forebyggende vedligeholdelsesbesøg.
10014.00 DKK
Tekniske data
Til brug med (applikation) | Support efter fabriksgaranti |
---|---|
Inkluderer | 2 dages responstid (inden for specificeret placering og kriterier), hele dele& Arbejdsdækning og ét forebyggende vedligeholdelsesbesøg |
Produkttype | Total Care Service Plan |
Tjenester ikke inkluderet | Opgraderinger til nye softwareversioner |
Garanti Responstid | 2 dage (inden for specificeret placering og kriterier) |
Artikelnummer | Brand | Til brug med (udstyr) | Pris | Antal & tilgængelighed | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | Brand | Til brug med (udstyr) | Pris | Antal & tilgængelighed | ||||||
17230434
|
Unity Lab Services™
TLCBSC1 |
Biosikkerhedsskab (0,9 til 1,5 m) |
10014.00 DKK
Hver |
Forventet forsendelse: 15-12-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
17240434
|
Unity Lab Services™
TLCBSC2 |
Biosikkerhedsskab (1,8 m) |
10014.00 DKK
Hver |
Forventet forsendelse: 15-12-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
Beskrivelse
- Fortsæt omfattende servicesupport efter fabriksgaranti med hurtigere responstid og proaktiv vedligeholdelse gennem årligt forebyggende vedligeholdelsesbesøg (eller begivenhed)
- 2 hverdages svartid (kan variere afhængigt af sted) for korrigerende vedligeholdelse
- Inkluderer ingeniørarbejde, rejser og fabrikscertificerede reservedele, der kræves til korrigerende vedligeholdelse
- Et planlagt forebyggende vedligeholdelsesbesøg inklusive et forebyggende vedligeholdelsessæt (hvor relevant)
- Prioriteret ubegrænset adgang til OEM-uddannede tekniske supporteksperter, som kan diagnosticere, undersøge og eksternt løse problemer eller planlægge besøg på stedet ved hjælp af de nyeste digitale fjernsupportværktøjer
- Adgang til on-line service vidensbase
- Korrigerende vedligeholdelsesreparationsgaranti i varigheden af produktgarantien eller 1 år, alt efter hvad der er længst, som defineret i kontraktvilkårene og -betingelserne
- Instrumentsoftware/firmwareopdateringer inkluderet efter behov for at understøtte et forebyggende vedligeholdelses- eller korrigerende vedligeholdelsesbesøg
- Opgraderinger til nye versioner af software er ikke inkluderet
- 10 % rabat på yderligere tjenester, herunder yderligere forebyggende vedligeholdelsesbesøg, kalibrering og kvalifikationstjenester
Tekniske data
Support efter fabriksgaranti | |
Total Care Service Plan | |
2 dage (inden for specificeret placering og kriterier) |
2 dages responstid (inden for specificeret placering og kriterier), hele dele& Arbejdsdækning og ét forebyggende vedligeholdelsesbesøg | |
Opgraderinger til nye softwareversioner | |
Fuld dele& Arbejdsdækning og ét forebyggende vedligeholdelsesbesøg |
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Unity Lab Services™ Samlet Plejeserviceplan for Thermo Scientific Bio Sikkerhedsskabe