Få mere at vide
Unity Lab Services™ Samlet Plejeserviceplan for Thermo Scientific Bio Sikkerhedsskabe
Artikelnummer. 17230434
Skift visning
Til brug med (udstyr):
Biosikkerhedsskab (0,9 til 1,5 m)
Biosikkerhedsskab (1,8 m)
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Til brug med (udstyr)
17230434 Biosikkerhedsskab (0,9 til 1,5 m)
17240434 Biosikkerhedsskab (1,8 m)
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17230434 Leverandør Unity Lab Services™ Leverandørnr. TLCBSC1
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Total Care Service Plan giver support efter fabriksgaranti. Inkluderer 2 dages responstid (inden for specificeret placering og kriterier), fuld dækning af reservedele og arbejdskraft og ét forebyggende vedligeholdelsesbesøg.
  • Fortsæt omfattende servicesupport efter fabriksgaranti med hurtigere responstid og proaktiv vedligeholdelse gennem årligt forebyggende vedligeholdelsesbesøg (eller begivenhed)
  • 2 hverdages svartid (kan variere afhængigt af sted) for korrigerende vedligeholdelse
  • Inkluderer ingeniørarbejde, rejser og fabrikscertificerede reservedele, der kræves til korrigerende vedligeholdelse
  • Et planlagt forebyggende vedligeholdelsesbesøg inklusive et forebyggende vedligeholdelsessæt (hvor relevant)
  • Prioriteret ubegrænset adgang til OEM-uddannede tekniske supporteksperter, som kan diagnosticere, undersøge og eksternt løse problemer eller planlægge besøg på stedet ved hjælp af de nyeste digitale fjernsupportværktøjer
  • Adgang til on-line service vidensbase
  • Korrigerende vedligeholdelsesreparationsgaranti i varigheden af produktgarantien eller 1 år, alt efter hvad der er længst, som defineret i kontraktvilkårene og -betingelserne
  • Instrumentsoftware/firmwareopdateringer inkluderet efter behov for at understøtte et forebyggende vedligeholdelses- eller korrigerende vedligeholdelsesbesøg
  • Opgraderinger til nye versioner af software er ikke inkluderet
  • 10 % rabat på yderligere tjenester, herunder yderligere forebyggende vedligeholdelsesbesøg, kalibrering og kvalifikationstjenester
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Biosikkerhedsskab (0,9 til 1,5 m)
Til brug med (applikation) Support efter fabriksgaranti
Inkluderer 2 dages responstid (inden for specificeret placering og kriterier), hele dele& Arbejdsdækning og ét forebyggende vedligeholdelsesbesøg
Produkttype Total Care Service Plan
Tjenester ikke inkluderet Opgraderinger til nye softwareversioner
Garanti Responstid 2 dage (inden for specificeret placering og kriterier)
Services inkluderet Fuld dele& Arbejdsdækning og ét forebyggende vedligeholdelsesbesøg