Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tosylmethyl isocyanide |
| Smeltepunkt | 111.0°C to 113.0°C |
| Tab ved tørring | 2% max. |
| Infrarødt spektrum | Authentic |
| Analyseprocentområde | 97.5% min. (HPLC) |
| Emballage | Glasflaske |
| Lineær formel | CH3C6H4SO2CH2NC |
| Mængde | 25 g |
| Fieser | 04,514; 05,684; 06,600; 07,377; 08,493; 10,409; 11,539; 12,511; 13,313; 17,20 |
| Merck Index | 15, 9715 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Tosylmethyl isocyanide
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 3
- Reproduktionstoksicitet Kategori 2
- Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
- H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
- H331-Giftig ved indånding.
- H301-Giftig ved indtagelse.
- H361-Mistænkt for at skade forplantningsevnen eller det ufødte barn.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- P342+P311-Ved luftvejssymptomer: Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .