Få mere at vide
TOPS, MedChemExpress
Beskrivelse
TOPS, a Trinder's reagent, is a novel highly water-soluble aniline derivative
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | TOPS |
| CAS | 40567-80-4 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C12H18NNaO3S |
| Mængde | 1 g |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 42 mg/mL (150.36 mM) |
| SMIL | O=S(CCCN(CC)C1=CC=CC(C)=C1)(O[Na])=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 279.33 |
| Formel vægt | 279.33 |
| Vis mere |