Få mere at vide
Topramezone, TRC
Artikelnummer. 30136769
Skift visning
Mængde:
100 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30136769 250 mg
30005605 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30136769 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT542513250MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 210631-68-8
Molekylær formel C16 H17 N3 O5 S
Molekylvægt (g/mol) 363.39
Synonym Methanone, [3-(4,5-dihydro-3-isoxazolyl)-2-methyl-4-(methylsulfonyl)phenyl](5-hydroxy-1-methyl-1H-pyrazol-4-yl)- (9CI, ACI), [3-(4,5-Dihydro-3-isoxazolyl)-2-methyl-4-(methylsulfonyl)phenyl](5-hydroxy-1-methyl-1H-pyrazol-4-yl)methanone (ACI), [3-(4,5-Dihydroisoxazol-3-yl)-2-methyl-4-methylsulfonylphenyl](5-hydroxy-1-methylpyrazol-4-yl)methanone, Arietta, BAS 670H, Benzuocaotong, Clio, Convey, Impact, Impact (herbicide), Pylex, Topramezone
IUPAC navn [3-(4,5-dihydro-1,2-oxazol-3-yl)-2-methyl-4-methylsulfonylphenyl]-(5-hydroxy-1-methylpyrazol-4-yl)methanone
SMIL Cc1c(ccc(c1C2=NOCC2)S(=O)(=O)C)C(=O)c3cnn(C)c3O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Topramezone
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 250 mg
InChI formel InChI=1S/C16H17N3O5S/c1-9-10(15(20)11-8-17-19(2)16(11)21)4-5-13(25(3,22)23)14(9)12-6-7-24-18-12/h4-5,8,21H,6-7H2,1-3H3
Formel vægt 363.0889
Procent renhed >95%