Få mere at vide
TOOS, MedChemExpress
Beskrivelse
TOOS, a Trinder's reagent, is a novel highly water-soluble aniline derivative
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | TOOS |
| CAS | 82692-93-1 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C12H18NNaO4S |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | TOOS sodium salt |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 47 mg/mL (159.14 mM) |
| SMIL | O=S(CC(O)CN(CC)C1=CC=CC(C)=C1)(O[Na])=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 295.33 |
| Vis mere |