Få mere at vide
Tonabersat, MedChemExpress
Beskrivelse
Tonabersat (SB-220453) is a gap-junction modulator. Tonabersat prevents inflammatory damage in the central nervous system.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tonabersat |
| CAS | 175013-84-0 |
| Farve | Light Yellow |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C20H19ClFNO4 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | SB-220453 |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 100 mg/mL (255.22 mM) |
| SMIL | O[C@@H]1C(C)(C)OC2=CC=C(C(C)=O)C=C2[C@@H]1NC(C3=CC(Cl)=C(F)C=C3)=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 391.82 |
| Vis mere |