Få mere at vide
Tomeglovir, MedChemExpress
Beskrivelse
Tomeglovir is a potent anti-CMV agent, inhibiting processing of viral DNA-concatemers, with IC50s of 0.34 μM and 0.039 μM for HCMV and MCMV.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tomeglovir |
| CAS | 233254-24-5 |
| Farve | Yellow |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C23H27N3O4S |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | BAY 38-4766 |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 108 mg/mL (244.60 mM) |
| SMIL | CC(C)(CO)C(NC1=CC=C(NS(=O)(C2=C3C=CC=C(N(C)C)C3=CC=C2)=O)C=C1)=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 441.54 |
| Vis mere |