Få mere at vide
Tolylen 2,4-diisocyanat, 75%, teknisk
Artikelnummer. 10134220 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 mL
1 L
2.5 L
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
250ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10134220 250 mL Glasflaske 250ml
10583561 1 L Glasflaske 1 L
11935681 2.5 L Glasflaske 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XVII to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10134220 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 202502500
 Begrænset vare
På lager
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XVII to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 584-84-9 | C9H6N2O2 | 174,16 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 584-84-9
Molekylær formel C9H6N2O2
Molekylvægt (g/mol) 174.16
InChI nøgle DVKJHBMWWAPEIU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4-toluene diisocyanate, 2,4-diisocyanatotoluene, tolylene-2,4-diisocyanate, toluene-2,4-diisocyanate, 2,4-tolylene diisocyanate, toluene 2,4-diisocyanate, 4-methyl-m-phenylene diisocyanate, tolylene diisocyanate, 2,4-tdi, toluylene-2,4-diisocyanate
PubChem CID 11443
ChEBI CHEBI:53556
IUPAC navn 2,4-diisocyanato-1-methylbenzen
SMIL CC1=C(C=C(C=C1)N=C=O)N=C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tolylene 2,4-diisocyanate
Smeltepunkt 12,5 °C til 13,5 °C
Farve Farveløs til gul
Tæthed 1.2200g/mL
Kogepunkt 115,0 °C til 120,0 °C (10,0 mmHg)
Flammepunkt 127 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 75% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3C6H3(NCO)2
Brydningsindeks 1,5670 til 1,5690
Mængde 250 mL
Beilstein 13,IV,243
Merck Index 15,9689
Specifik vægtfylde 1.22
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: reagerer med vand. Andre opløseligheder: udviklende kuldioxid i vand, opløseligt i ether, acetone og andre organiske løsemidler
Formel vægt 174.16
Procent renhed 80%
Fysisk form Væske
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tolylene-2,4-diisocyanate
Signalwort
  • Fare
Gefahrenkategorie
  • Akut toksicitet Kategori 2
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
  • Carcinogenicitet Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Hudsensibilisering Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Gefahrenhinweis
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
  • H330-Livsfarlig ved indånding.
Sicherheitshinweis
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P342+P311-Ved luftvejssymptomer: Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
RUO– Kun brug til forskning
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.