missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Tolvaptan, TRC

Artikelnummer. 30011577
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
10 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30011577 5 mg
30010425 25 mg
30009375 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30011577 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT5366505MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 150683-30-0
Molekylær formel C26 H25 Cl N2 O3
Molekylvægt (g/mol) 448.94
Synonym N-[4-[(7-Chloro-2,3,4,5-tetrahydro-5-hydroxy-1H-1-benzazepin-1-yl)carbonyl]-3-methylphenyl]-2-methyl-benzamide, 1H-1-Benzazepine, benzamide deriv., 1-[4-(2-Methylbenzoylamino)-2-methylbenzoyl]-7-chloro-1,2,3,4-tetrahydrobenzo[b]azepin-5-ol, OPC 41061, Samsca, Tolvaptan
IUPAC navn N-[4-(7-chloro-5-hydroxy-2,3,4,5-tetrahydro-1-benzazepine-1-carbonyl)-3-methylphenyl]-2-methylbenzamide
SMIL Cc1ccccc1C(=O)Nc2ccc(C(=O)N3CCCC(O)c4cc(Cl)ccc34)c(C)c2

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Tolvaptan
Mængde 5 mg
InChI formel InChI=1S/C26H25ClN2O3/c1-16-6-3-4-7-20(16)25(31)28-19-10-11-21(17(2)14-19)26(32)29-13-5-8-24(30)22-15-18(27)9-12-23(22)29/h3-4,6-7,9-12,14-15,24,30H,5,8,13H2,1-2H3,(H,28,31)
Formel vægt 448.1554
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.