Få mere at vide
Toluylene Diisocyanate, Sigma-Aldrich™
Tekniske data
Tekniske data
| Smeltepunkt | 12°C to 14°C |
| Tæthed | 1.22 g/cm3 at 20°C |
| Kogepunkt | 247°C/1013 hPa |
| Molekylær formel | (NCO)2C6H3CH3 |
| MDL nummer | MFCD00002011 |
| Mængde | 500 mL |
| Synonym | Toluylene diisocyanate, 4-Methyl-m-phenylene diisocyanate, TDI, Toluylene diisocyanate |
| Molekylvægt (g/mol) | 174.16 |
| Grad | Research |