Få mere at vide
Toluen, ULTRA RESI-ANALYZED , J.T. Baker™
Shop alle J.T.Baker produkter
Mængde:
4 L
Pakningsstørrelse:
4 L
Tekniske data
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale | Toluene |
CAS | 108-88-3 |
Molekylær formel | C7H8 |
MDL nummer | MFCD00008512 |
Mængde | 4 L |
Synonym | methylbenzene, toluol, phenylmethane, benzene, methyl, methylbenzol, methacide, toluen, antisal 1a, tolu-sol, monomethyl benzene |
InChI nøgle | YXFVVABEGXRONW-UHFFFAOYSA-N |
SMIL | CC1=CC=CC=C1 |
IUPAC navn | toluen |
Molekylvægt (g/mol) | 92.14 |
Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Signalord
- Fare
- Aspirationstoksicitet Kategori 1
- Brandfarlig væske Kategori 2
- Reproduktionstoksicitet Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
- H361d-Mistænkes for at skade det ufødte barn.
- H373-Kan forårsage organskader.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
- P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P405-Opbevares under lås.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Toluen, ULTRA RESI-ANALYZED , J.T. Baker™ >
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion