Få mere at vide
Toluen, BAGER ULTRA RESI-ANALYZED , J.T. Baker™
Artikelnummer. 15548584 Shop alle J.T.Baker produkter
Skift visning
Mængde:
1 L
2.5 L
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15548584 2.5 L 2.5 L
10170571 1 L 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
Artikelnummer. 15548584 Leverandør JT Baker Leverandørnr. 9336.2500
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
Giver overlegen ydeevne med minimal risiko for forurenende stoffer, der kan begrænse nøjagtigheden og produktiviteten. Toluen, BAGER ULTRA RESI-ANALYZED , J.T. Baker™ er et ultrarent opløsningsmiddel til analyse af organiske rester, der maksimerer et instruments følsomhed og detektionsevne.
BAGER ULTRA RESI-ANALYZED opløsningsmidler blev udviklet til organiske restekstraktions-/koncentreringsprocedurer. Disse opløsningsmidler er fuldt karakteriseret og partikontrolleret af ECD, FID eller andre metodespecifikke detektorer for at levere det højeste niveau af renhed og parti-til-lot-konsistens.
  • Unikke stabilisatorsystemer giver uovertruffen produktstabilitet og interferensfri resultater, når kemikalier kræver det
  • Optimeret destillation målrettet mod at fjerne reaktive urenheder, produktion af højere assays og smalle opløsningsmiddelfronter
  • Ydeevne testet til renhedsniveauer under de nedre kvantificeringsgrænser (LLQ) til sporanalytdetektion
  • Ydeevne er garanteret gennem den udløbsperiode, der er angivet på etiketten
  • Velegnet til krævende EPA-prøveoprydningsprotokoller
Kemiske identifikatorer
CAS 108-88-3
Molekylær formel C7H8
Molekylvægt (g/mol) 92.14
MDL nummer MFCD00008512
InChI nøgle YXFVVABEGXRONW-UHFFFAOYSA-N
Synonym methylbenzene, toluol, phenylmethane, benzene, methyl, methylbenzol, methacide, toluen, antisal 1a, tolu-sol, monomethyl benzene
PubChem CID 1140
ChEBI CHEBI:17578
IUPAC navn toluen
SMIL CC1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Toluene
Smeltepunkt -95°C
Farve Farveløs
Tæthed 0.87g/cm3 at 20°C
Mængde 2.5 L
Eksplosionsgrænse 1.2 - 7 Vol %
Flammepunkt 4°C
Tændingspunkt 535°C
Lugt Aromatic
Emballage Glas
Fysisk form Væske
Renhedsgrad noter For Organic Residue Analysis
Rester efter fordampning Max. 1 ppm
Assay Procent Noter Ved GC, korrigeret for vand
Lineær formel C6H5CH3
Viskositet 0.6 mPas at 20°C
Vand Max. 0.03%
Kogepunkt 110°C to 111°C
Opløselighedsinformation 0.5g/L in water
Formel vægt 92.14g/mol
Procent renhed Min. 99.7%
Grad BAGER ULTRA RESI-ANALYZED
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Aspirationstoksicitet Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • H361d-Mistænkes for at skade det ufødte barn.
  • H373-Kan forårsage organskader.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.