Få mere at vide
Toluen-diisocyanat, TRC
Artikelnummer. 30010867
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30010867 10 g
30004766 5 g
30007378 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30010867 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB42669310G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 26471-62-5
Molekylær formel 2 C9 H6 N2 O2
Molekylvægt (g/mol) 348.312
Synonym Diisocyanatotoluene, Methylphenylene ester Isocyanic Acid, Methyl-m-phenylene isocyanate, Methylphenylene isocyanate, Toluene Diisocyanate
IUPAC navn 1,3-diisocyanato-2-methylbenzen; 2,4-diisocyanato-1-methylbenzen
SMIL Cc1ccc(cc1N=C=O)N=C=O.Cc2c(cccc2N=C=O)N=C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Toluene Diisocyanate
Mængde 10 g
InChI formel InChI=1S/2C9H6N2O2/c1-7-2-3-8(10-5-12)4-9(7)11-6-13;1-7-8(10-5-12)3-2-4-9(7)11-6-13/h2*2-4H,1H3
Formel vægt 348.086