Få mere at vide
Toluen, 99,85%, ekstra tørt, AcroSeal™
CAS: 108-88-3 | C7H8 | 92,14 g/mol
434.33 DKK - 1410.47 DKK
Kemiske identifikatorer
| CAS | 108-88-3 |
|---|---|
| Molekylær formel | C7H8 |
| Molekylvægt (g/mol) | 92.14 |
| MDL nummer | MFCD00008512 |
| InChI nøgle | YXFVVABEGXRONW-UHFFFAOYSA-N |
| Synonym | methylbenzene, toluol, phenylmethane, benzene, methyl, methylbenzol, methacide, toluen, antisal 1a, tolu-sol, monomethyl benzene |
| PubChem CID | 1140 |
| ChEBI | CHEBI:17578 |
| IUPAC navn | toluen |
| SMIL | CC1=CC=CC=C1 |
| Produktkode | Brand | Mængde | Pris | Antal & tilgængelighed | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkode | Brand | Mængde | Pris | Antal & tilgængelighed | |||||
|
10717202
|
Thermo Scientific Acros
326981000 |
100 mL |
448.00 DKK 434.33 DKK / 100ml Spare 13.67 DKK 3% Slukket |
Forventet forsendelse: 11-11-2026
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
|||||
|
Du skal Log ind eller registrere dig for at købe denne vare. Begrænset vare |
|||||||||
|
10109731
|
Thermo Scientific Acros
326980010 |
1 L |
760.00 DKK 736.58 DKK / 1 L Spare 23.42 DKK 3% Slukket |
Forventet forsendelse: 09-11-2026
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
|||||
|
Du skal Log ind eller registrere dig for at købe denne vare. Begrænset vare |
|||||||||
|
10419633
|
Thermo Scientific Acros
326980025 |
2.5 L |
1455.00 DKK 1410.47 DKK / 2.5 L Spare 44.53 DKK 3% Slukket |
Forventet forsendelse: 05-11-2026
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
|||||
|
Du skal Log ind eller registrere dig for at købe denne vare. Begrænset vare |
|||||||||
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Kemiske identifikatorer
| C7H8 | |
| MFCD00008512 | |
| methylbenzene, toluol, phenylmethane, benzene, methyl, methylbenzol, methacide, toluen, antisal 1a, tolu-sol, monomethyl benzene | |
| CHEBI:17578 | |
| CC1=CC=CC=C1 |
Tekniske data
| Toluene | |
| Extra Dry | |
| Farveløs | |
| 4 °C | |
| Væske | |
| 0,0005 % maksimalt. | |
| 0.866 | |
| C6H5CH3 | |
| MFCD00008512 | |
| 0,003% Max. (Koulometrisk) | |
| 15, 9688 | |
| 111,0 °C | |
| YXFVVABEGXRONW-UHFFFAOYSA-N | |
| toluen | |
| 1140 | |
| 92.14 | |
| Ekstra tør |
| -95,0 °C | |
| 108-88-3 | |
| 0.8660g/mL | |
| Autentisk | |
| 1.4968 | |
| 99.85% | |
| C7H8 | |
| Damptryk: 29 mbar ved 20 °C | |
| 0,6 mPa (20 °C) | |
| 05, 280 | |
| methylbenzene, toluol, phenylmethane, benzene, methyl, methylbenzol, methacide, toluen, antisal 1a, tolu-sol, monomethyl benzene | |
| Opløselighed i vand: næsten uopløselig (0,5 g/L ved 20 °C). Andre opløseligheder: opløselige i methanol, ethanol, 2-propanol, acetone, ether, petroleumether, benzen, ch2cl2, dmf, gla, cialeddikesyre, chcl3, ccl4. | |
| CC1=CC=CC=C1 | |
| 92.14 | |
| CHEBI:17578 | |
| 99.85% |
Sikkerhed og håndtering
GHS P Statement May cause drowsiness or dizziness. May cause damage to organs through prolonged or repeated exposure if inhaled. May be fatal if swallowed and enters airways. Causes skin irritation. Suspected of damag
Emergency Overview
Flammable liquid and vapor. Causes eye, skin, and respiratory tract irritation. Vapors may cause drowsiness and dizziness. Aspiration hazard if swallowed - can enter lungs and cause damage. Danger of serious damage to health by prolonged exposure. Possible risk of harm to the unborn child. May cause adverse kidney effects. May cause adverse liver effects.
NFPA
Health:2 Flammability:3 Instability:0
Signal Word: DANGER!
- Toluene
Signalord
- Fare
Farekategori
- Aspirationstoksicitet Kategori 1
- Brandfarlig væske Kategori 2
- Reproduktionstoksicitet Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
- H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H361d-Mistænkes for at skade det ufødte barn.
- H373-Kan forårsage organskader.
- H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P331-Fremkald IKKE opkastning.
Supplerende oplysninger
- MIXTURE LIST-Contain: Toluene