Få mere at vide
Toluen, 99,85%, ekstra tørt, AcroSeal™
Artikelnummer. 10109731 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
1 L
Pakningsstørrelse:
1 L
100ml
2.5 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10109731 1 L 1 L
10717202 100 mL 100ml
10419633 - 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
Artikelnummer. 10109731 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 326980010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    800.00 DKK
    736.58 DKK / 1 L
    Spare 63.42 DKK
    7% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-12-2026
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
CAS: 108-88-3 | C7H8 | 92,14 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 108-88-3
Molekylær formel C7H8
Molekylvægt (g/mol) 92.14
MDL nummer MFCD00008512
InChI nøgle YXFVVABEGXRONW-UHFFFAOYSA-N
Synonym methylbenzene, toluol, phenylmethane, benzene, methyl, methylbenzol, methacide, toluen, antisal 1a, tolu-sol, monomethyl benzene
PubChem CID 1140
ChEBI CHEBI:17578
IUPAC navn toluen
SMIL CC1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Toluene
Smeltepunkt -95,0 °C
Navn note Extra Dry
Farve Farveløs
Tæthed 0.8660g/mL
Mængde 1 L
Flammepunkt 4 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Fysisk form Væske
Brydningsindeks 1.4968
Rester efter fordampning 0,0005 % maksimalt.
Analyseprocentområde 99.85%
Specifik vægtfylde 0.866
Lineær formel C6H5CH3
Damptryk 29 mbar ved 20 °C
Viskositet 0,6 mPa (20 °C)
Beilstein 05, 280
Merck Index 15, 9688
Kogepunkt 111,0 °C
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: næsten uopløselig (0,5 g/L ved 20 °C). Andre opløseligheder: opløselige i methanol, ethanol, 2-propanol, acetone, ether, petroleumether, benzen, ch2cl2, dmf, gla, cialeddikesyre, chcl3, ccl4.
Formel vægt 92.14
Procent renhed 99.85%
Grad Ekstra tør
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Toluene
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Aspirationstoksicitet Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H361d-Mistænkes for at skade det ufødte barn.
  • H373-Kan forårsage organskader.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P331-Fremkald IKKE opkastning.