Få mere at vide
Toluene-4-sulfonic Acid Monohydrate, Supelco™
Tekniske data
Tekniske data
| CAS | 6192-52-5 |
| Smeltepunkt | 56°C (Elimination of Water of Crystallisation) |
| Kogepunkt | 140°C/27 hPa |
| MDL nummer | MFCD00142137 |
| Mængde | 100 g |
| Synonym | Toluene-4-sulfonic acid monohydrate, p-Toluenesulfonic acid, Tosylic acid, Tosic acid, PTSA, Toluene-4-sulfonic acid monohydrate |
| Molekylvægt (g/mol) | 172.20 (Anhydrous Basis) |
| Grad | Research |