Få mere at vide
Toluene-4-sulfonic Acid Monohydrate, Sigma-Aldrich™
Artikelnummer. 15836530
Skift visning
Mængde:
100 g
1 kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
15836530 100 g
15820121 1 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15836530 Leverandør Sigma Aldrich Leverandørnr. 8147250100
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-12-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6192-52-5
Tekniske data
Smeltepunkt 56°C (Elimination of water of crystallisation)
Kogepunkt 140°C/27 hPa
MDL nummer MFCD00142137
Mængde 100 g
Synonym Toluene-4-sulfonic acid monohydrate, p-Toluenesulfonic acid, Tosylic acid, Tosic acid, PTSA, Toluene-4-sulfonic acid monohydrate
Molekylvægt (g/mol) 172.20 (anhydrous basis)