Få mere at vide
Toluen-2,6-diisocyanat, 97%
Artikelnummer. 11353346
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11353346 1 g 1g
11363346 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XVII to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11353346 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L12745.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XVII to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 91-08-7 | C9H6N2O2 | 174,159 g/mol
Toluen-2,6-diisocyanat anvendes som et organisk kemisk syntesemellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Toluen-2,6-diisocyanat anvendes som et organisk
kemisk syntesemellemprodukt.
Opløselighed Det hydrolyseres
i vand.
Noter
Fugtfølsom. Uforeneligt med oxidationsmidler, alkoholer, aminer og varme.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 91-08-7
Molekylær formel C9H6N2O2
Molekylvægt (g/mol) 174.159
MDL nummer MFCD00002010
InChI nøgle RUELTTOHQODFPA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,6-diisocyanatotoluene, toluene-2,6-diisocyanate, 2,6-toluene diisocyanate, 2-methyl-m-phenylene diisocyanate, 2,6-tdi, m-tolylene diisocyanate, meta-tolylene diisocyanate, toluene 2,6-diisocyanate, benzene, 1,3-diisocyanato-2-methyl, 2,6-diisocyanato-1-methylbenzene
PubChem CID 7040
ChEBI CHEBI:53557
IUPAC navn 1,3-diisocyanato-2-methylbenzen
SMIL CC1=C(C=CC=C1N=C=O)N=C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Toluene-2,6-diisocyanate
Smeltepunkt 13 °C
Tæthed 1.226
Kogepunkt 129 °C til 133 °C (18 mmHg)
Flammepunkt >110 °C (230 °F)
Lugt Gennemtrængende
Brydningsindeks 1.5708
Mængde 1 g
FN nummer UN2078
Beilstein 2211546
Følsomhed Fugtfølsom
Opløselighedsinformation Det hydrolyserer i vand.
Formel vægt 174.16
Procent renhed 97%