Få mere at vide
Toluen-2,4-diisocyanat, tech. 80%, resten 2,6-diisocyanat
Beskrivelse
Toluendiisocyanat anvendes i polyurethanskum og tankbiler. Det bruges også i betonforseglere til fly, forseglere og belægninger i gulv. Det anvendes som tværbindingsmiddel til nylon.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Toluene-2,4-diisocyanate |
| Smeltepunkt | 19,5 °C til 21,5 °C |
| Farve | Farveløs |
| Tæthed | 1.225 g/mL |
| Kogepunkt | 251 °C |
| Flammepunkt | 132° (270 °F) |
| Assay Procent Noter | Resten 2,6-diisocyanat |
| Brydningsindeks | 1.567 |
| Mængde | 250 g |
| FN nummer | UN2078 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Toluene-2,4-diisocyanate, 80%, remainder 2,6-diisocyanate
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 1
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
- Carcinogenicitet Kategori 2
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Hudsensibilisering Kategori 1
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H315-Forårsager hudirritation.
- H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H330-Livsfarlig ved indånding.
- H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
- H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- EUH204-Indeholder isocyanater. Kan udløse allergisk reaktion.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
- P333+P313-Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
- P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Contain: Toluene 2,4-diisocyanate, Toluene 2,6-diisocyanate