Få mere at vide
Toluen-2,4-diisocyanat, tech. 80%, resten 2,6-diisocyanat
Artikelnummer. 11374257
Skift visning
Mængde:
250 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11374257 1 kg 1kg
11384257 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XVII to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11374257 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 036733.A1
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    714.19 DKK
    642.65 DKK / 1kg
    Spare 71.54 DKK
    10% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XVII to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 584-84-9 | C9H6N2O2 | 174,159 g/mol
Toluendiisocyanat anvendes i polyurethanskum og tankbiler. Det bruges også i betonforseglere til fly, forseglere og belægninger i gulv. Det anvendes som tværbindingsmiddel til nylon.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 584-84-9
Molekylær formel C9H6N2O2
Molekylvægt (g/mol) 174.159
MDL nummer MFCD00002011
InChI nøgle DVKJHBMWWAPEIU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4-toluene diisocyanate, 2,4-diisocyanatotoluene, tolylene-2,4-diisocyanate, toluene-2,4-diisocyanate, 2,4-tolylene diisocyanate, toluene 2,4-diisocyanate, 4-methyl-m-phenylene diisocyanate, tolylene diisocyanate, 2,4-tdi, toluylene-2,4-diisocyanate
PubChem CID 11443
ChEBI CHEBI:53556
IUPAC navn 2,4-diisocyanato-1-methylbenzen
SMIL CC1=C(C=C(C=C1)N=C=O)N=C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Toluene-2,4-diisocyanate
Smeltepunkt 19,5 °C til 21,5 °C
Farve Farveløs
Tæthed 1.225 g/mL
Kogepunkt 251 °C
Flammepunkt 132° (270 °F)
Assay Procent Noter Resten 2,6-diisocyanat
Brydningsindeks 1.567
Mængde 1 kg
FN nummer UN2078
Beilstein 744602
Følsomhed Fugtfølsom
Merck Index 14,9530
Opløselighedsinformation Blandet med ether, acetone, benzen, carbontetrachlorid og chlorbenzen.
Formel vægt 174.16
Procent renhed 80%
Grad Teknisk
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Toluene-2,4-diisocyanate, 80%, remainder 2,6-diisocyanate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 1
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
  • Carcinogenicitet Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Hudsensibilisering Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H330-Livsfarlig ved indånding.
  • H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
  • EUH204-Indeholder isocyanater. Kan udløse allergisk reaktion.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P333+P313-Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Toluene-2,4-diisocyanate, 2,6-diisocyanate