Få mere at vide
Tolrestat, MedChemExpress
Beskrivelse
Tolrestat is a potent, orally active aldose reductase inhibitor with IC50 of 35 nM.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tolrestat |
| CAS | 82964-04-3 |
| Farve | Light Yellow |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C16H14F3NO3S |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | AY-27773 |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 50 mg/mL (139.92 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | O=C(O)CN(C(C1=C2C=CC(OC)=C(C(F)(F)F)C2=CC=C1)=S)C |
| Molekylvægt (g/mol) | 357.35 |
| Vis mere |