Få mere at vide
Tolnaftate, Thermo Scientific™
Antifungal agent
490.31 DKK - 4664.25 DKK
Kemiske identifikatorer
CAS 2398-96-1
Molekylær formel C19H17NOS
Molekylvægt (g/mol) 307.411
MDL nummer MFCD00056611
InChI nøgle FUSNMLFNXJSCDI-UHFFFAOYSA-N
Synonym Methyl-(3-methylphenyl)carbamothioic acid O-2-naphthyl ester; Carbamothioic acid
PubChem CID 5510
ChEBI CHEBI:9620
IUPAC navn O-naphthalen-2-yl N-methyl-N-(3-methylphenyl)carbamothioate
SMIL CC1=CC(=CC=C1)N(C)C(=S)OC2=CC3=CC=CC=C3C=C2
Se flere specifikationer
Produkter 3
Produktkode Brand Mængde Pris Antal & tilgængelighed  
Produktkode Brand Mængde Pris Antal & tilgængelighed  
15494329
Dokumentvisning
Thermo Scientific Alfa Aesar
J61834.03
1g
490.31 DKK
1g
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
15404339
Dokumentvisning
Thermo Scientific Alfa Aesar
J61834.06
5g
1552.26 DKK
5g
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
15414339
Dokumentvisning
Thermo Scientific Alfa Aesar
J61834.14
25g
4664.25 DKK
25g
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Beskrivelse
Beskrivelse
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Solubility
Soluble in chloroform at 50 mg/ml. Sparingly soluble in ethanol or methanol
Notes
Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Recommended storage temperature: 2 - 8°C
Tekniske data
Kemiske identifikatorer
2398-96-1
307.411
FUSNMLFNXJSCDI-UHFFFAOYSA-N
5510
O-naphthalen-2-yl N-methyl-N-(3-methylphenyl)carbamothioate
C19H17NOS
MFCD00056611
Methyl-(3-methylphenyl)carbamothioic acid O-2-naphthyl ester; Carbamothioic acid
CHEBI:9620
CC1=CC(=CC=C1)N(C)C(=S)OC2=CC3=CC=CC=C3C=C2
Tekniske data
Tolnaftate
White
MFCD00056611
Methyl-(3-methylphenyl)carbamothioic acid O-2-naphthyl ester; Carbamothioic acid
FUSNMLFNXJSCDI-UHFFFAOYSA-N
O-naphthalen-2-yl N-methyl-N-(3-methylphenyl)carbamothioate
5510
307.41
2398-96-1
C19H17NOS
14,9519
Soluble in chloroform at 50 mg/ml; Sparingly soluble in ethanol or methanol
CC1=CC(=CC=C1)N(C)C(=S)OC2=CC3=CC=CC=C3C=C2
307.411
CHEBI:9620
Videoer
Sikkerhed og håndtering
Sikkerhed og håndtering
missing translation for 'einecsNumber' : 219-266-6
missing translation for 'tsca' : Yes
Anbefalet opbevaring : Ambient temperatures
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater