missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Tolmetine, TRC

Artikelnummer. 30133914
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30133914 100 mg
30012881 10 mg
30008270 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30133914 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM332943100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 26171-23-3
Molekylær formel C15 H15 N O3
Molekylvægt (g/mol) 257.28
Synonym 1H-Pyrrole-2-acetic acid, 1-methyl-5-(4-methylbenzoyl)-, Pyrrole-2-acetic acid, 1-methyl-5-p-toluoyl- (8CI), 1-Methyl-5-(4-methylbenzoyl)-1H-pyrrole-2-acetic acid, 1-Methyl-5-p-toluoylpyrrole-2-acetic acid, 5-[(p-Tolyl)carbonyl]-1-methylpyrrole-2-acetic acid, McN 2559, Tolmetin, Tolmetine
IUPAC navn 2-[1-methyl-5-(4-methylbenzoyl)pyrrol-2-yl]eddikesyre
SMIL Cc1ccc(cc1)C(=O)c2ccc(CC(=O)O)n2C

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Tolmetin
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C15H15NO3/c1-10-3-5-11(6-4-10)15(19)13-8-7-12(16(13)2)9-14(17)18/h3-8H,9H2,1-2H3,(H,17,18)
Formel vægt 257.1052
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.