Få mere at vide
Tolmetin natriumsalt dihydrat, 98+%
Beskrivelse
Tolmetin Natrium er et antiinflammatorisk, antireumatisk middel. Det kan hæmme aldo-keto reduktaser (f.eks. IC50 = 2,39 μM for human aldosisreduktase), en familie af enzymer, der katalyserer NADPH-afhængig reduktion af carbonylgrupper i en række vigtige steroid-, metaboliske og prostanoidmolekyler. Det er en beta-adrenerg blokker.
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Tolmetin Natrium er et antiinflammatorisk, antireumatisk middel. Det kan hæmme aldo-keto reduktaser (f.eks. IC50 = 2,39 µ M for human aldosereduktase), en familie af enzymer, der katalyserer NADPH-afhængig reduktion af carbonylgrupper i en række vigtige steroid-, metaboliske og prostanoidmolekyler. Det er en beta-adrenerg blokker.
Opløselighed
Vandopløselig
Bemærk
Opbevar den væk fra oxiderende midler. Hold beholderen tæt lukket og placer den køligt, tørt og godt ventileret.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tolmetin sodium salt dihydrate |
| Farve | Hvid |
| Mængde | 25 g |
| Merck Index | 14,9518 |
| Opløselighedsinformation | Vandopløselig |
| Formel vægt | 315,30 (279,27 Vandfri) |
| Procent renhed | ≥98% |
| Fysisk form | Pulver |