Få mere at vide
Tolimidone, MedChemExpress
Artikelnummer. 16410618
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
Artikelnummer. Mængde
16410618 5 mg
1 options
Artikelnummer. 16410618 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY59047
MedChemExpress Tolimidone is a potent and selective allosteric activator of Lyn kinase with an EC50 of 63 nM.
Tolimidone is a potent and selective allosteric activator of Lyn kinase with an EC50 of 63 nM.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tolimidone
CAS 41964-07-2
Farve Earth Yellow
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C11H10N2O2
Mængde 5 mg
Synonym MLR-1023
Opløselighedsinformation DMSO : 150 mg/mL (741.80 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C1N=CC(OC2=CC=CC(C)=C2)=CN1
Molekylvægt (g/mol) 202.21
Formel vægt 202.21
Procent renhed 99.72%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Metabolism-sugar/lipid metabolism