Få mere at vide
Tolfenpyrad, MedChemExpress
Artikelnummer. 16417356
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
16417356 100 mg
1 options
Artikelnummer. 16417356 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY17516
MedChemExpress Tolfenpyrad is a pesticide that was first approved in 2002 in Japan.
Tolfenpyrad is a pesticide that was first approved in 2002 in Japan.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tolfenpyrad
CAS 129558-76-5
Farve Off-White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C21H22ClN3O2
Mængde 100 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 110 mg/mL (286.56 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C(C1=C(Cl)C(CC)=NN1C)NCC2=CC=C(OC3=CC=C(C)C=C3)C=C2
Molekylvægt (g/mol) 383.87
Formel vægt 383.87
Procent renhed 98.86%
Grad Research
Fysisk form Solid