Få mere at vide
Tolbutamide, MedChemExpress
Artikelnummer. 16490908
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16490908 5 g
16432159 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16490908 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYB0401
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-12-2026
MedChemExpress Tolbutamide is a first generation potassium channel blocker, sulfonylurea oral hypoglycemic drug.
Tolbutamide is a first generation potassium channel blocker, sulfonylurea oral hypoglycemic drug.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tolbutamide
CAS 64-77-7
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C12H18N2O3S
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 34 mg/mL (125.76 mM)
SMIL O=S(C1=CC=C(C)C=C1)(NC(NCCCC)=O)=O
Molekylvægt (g/mol) 270.35
Formel vægt 270.35
Procent renhed 98.0%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-Kinase/protease