Få mere at vide
Tolazamide, TRC
Artikelnummer. 30457106
Skift visning
Mængde:
10 mg
100 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30457106 250 mg
30449122 100 mg
30449917 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30457106 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT534500250MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1156-19-0
Molekylær formel C14 H21 N3 O3 S
Molekylvægt (g/mol) 311.4
Synonym Benzenesulfonamide, N-[[(hexahydro-1H-azepin-1-yl)amino]carbonyl]-4-methyl-, Urea, 1-(hexahydro-1H-azepin-1-yl)-3-(p-tolylsulfonyl)- (6CI,7CI,8CI), 1-(4-Methylphenylsulfonyl)-3-(hexahydro-1H-azepin-1-yl)urea, 1-(Hexahydro-1-azepinyl)-3-p-tolylsulfonylurea, 1-(Hexahydro-1H-azepin-1-yl)-3-(p-tolylsulfonyl)urea, Diabewas, N-(p-Toluenesulfonyl)-N'-hexamethyleniminourea, NSC 70762, Norglycin, Tolanase, Tolazamide, Tolinase, U 17835
IUPAC navn 1-(azepan-1-yl)-3-(4-methylphenyl)sulfonylurinstof
SMIL Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)NC(=O)NN2CCCCCC2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tolazamide
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 250 mg
InChI formel InChI=1S/C14H21N3O3S/c1-12-6-8-13(9-7-12)21(19,20)16-14(18)15-17-10-4-2-3-5-11-17/h6-9H,2-5,10-11H2,1H3,(H2,15,16,18)
Formel vægt 311.1304
Procent renhed >95%