Få mere at vide
Tolazamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tolazamide |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H21N3O3S/c1-12-6-8-13(9-7-12)21(19,20)16-14(18)15-17-10-4-2-3-5-11-17/h6-9H,2-5,10-11H2,1H3,(H2,15,16,18) |
| Formel vægt | 311.1304 |
| Procent renhed | >95% |