Få mere at vide
Tolazamide, MedChemExpress
Artikelnummer. 16464507
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
Pakningsstørrelse:
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
16464507 50 mg 50mg
16458638 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16464507 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYB0920
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
MedChemExpress Tolazamide is an oral blood glucose lowering drug used for people with Type 2 diabetes.
Tolazamide is an oral blood glucose lowering drug used for people with Type 2 diabetes.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tolazamide
CAS 1156-19-0
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C14H21N3O3S
Mængde 50 mg
Synonym U-17835
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 39 mg/mL (125.24 mM)
SMIL O=S(C1=CC=C(C)C=C1)(NC(NN2CCCCCC2)=O)=O
Molekylvægt (g/mol) 311.4
Formel vægt 311.4
Procent renhed 98.0%
Grad Research
Fysisk form Solid