missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Tofogliflozin (hydrate), MedChemExpress

Artikelnummer. 16485668
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
Pakningsstørrelse:
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16485668 10 mg -
16438367 5 mg -
16431837 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16485668 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY13413

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress Tofogliflozin hydrate (CSG-452 hydrate) is a potent and highly specific sodium/glucose cotransporter 2 (SGLT2) inhibitor with an IC50 of 2.9 nM and Ki values of 2.9 nM, 14.9 nM, and 6.4 nM for human, rat, and mouse SGLT2. Tofogliflozin partially inhibits high glucose-induced reactive oxyen species (ROS) generation in tubular cells.

Tofogliflozin hydrate (CSG-452 hydrate) is a potent and highly specific sodium/glucose cotransporter 2 (SGLT2) inhibitor with an IC50 of 2.9 nM and Ki values of 2.9 nM, 14.9 nM, and 6.4 nM for human, rat, and mouse SGLT2. Tofogliflozin partially inhibits high glucose-induced reactive oxyen species (ROS) generation in tubular cells.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Tofogliflozin (hydrate)
CAS 1201913-82-7
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C22H28O7
Mængde 10 mg
Synonym CSG-452 hydrate
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (247.25 mM) ∣H2O : 0.33 mg/mL (0.82 mM; Need ultrasonic)
SMIL O[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O[C@@]21OCC3=C2C=C(CC4=CC=C(CC)C=C4)C=C3.O
Molekylvægt (g/mol) 404.45
Formel vægt 404.45
Procent renhed 98.73%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Metabolism-sugar/lipid metabolism
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.