Få mere at vide
Tofenacin Hydrochloride Salt, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Desmethylorphenadrine Hydrochloride |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C17H21NO.ClH/c1-14-8-6-7-11-16(14)17(19-13-12-18-2)15-9-4-3-5-10-15;/h3-11,17-18H,12-13H2,1-2H3;1H |
| Formel vægt | 291.139 |