Få mere at vide
Tofacitinib Impurity P, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tofacitinib Impurity P |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C20H25N5/c1-15-9-11-25(12-16-6-4-3-5-7-16)13-18(15)24(2)20-17-8-10-21-19(17)22-14-23-20/h3-8,10,14-15,18H,9,11-13H2,1-2H3,(H,21,22,23)/t15-,18+/m0/s1 |
| Formel vægt | 335.211 |