CAS RN 1252883-90-1
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
Tofacitinib Impurity P, TRC
CAS: 1252883-90-1 Molekylær formel: C20H25N5 Molekylvægt (g/mol): 335.45 Synonym: N-Methyl-N-[(3S,4S)-4-methyl-1-(phenylmethyl)-3-piperidinyl]-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-amine,N-((3S,4S)-1-Benzyl-4-methylpiperidin-3-yl)-N-methyl-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-amine IUPAC navn: N-[(3S,4S)-1-benzyl-4-methylpiperidin-3-yl]-N-methyl-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-amine SMIL: C[C@H]1CCN(Cc2ccccc2)C[C@H]1N(C)c3ncnc4[nH]ccc34