missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Tofacitinib Impurity P, TRC

Artikelnummer. 30453139
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30453139 10 mg
30456494 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30453139 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT52802510MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 1252883-90-1
Molekylær formel C20H25N5
Molekylvægt (g/mol) 335.45
Synonym N-Methyl-N-[(3S,4S)-4-methyl-1-(phenylmethyl)-3-piperidinyl]-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-amine, N-((3S,4S)-1-Benzyl-4-methylpiperidin-3-yl)-N-methyl-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-amine
IUPAC navn N-[(3S,4S)-1-benzyl-4-methylpiperidin-3-yl]-N-methyl-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-amine
SMIL C[C@H]1CCN(Cc2ccccc2)C[C@H]1N(C)c3ncnc4[nH]ccc34

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Tofacitinib Impurity P
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C20H25N5/c1-15-9-11-25(12-16-6-4-3-5-7-16)13-18(15)24(2)20-17-8-10-21-19(17)22-14-23-20/h3-8,10,14-15,18H,9,11-13H2,1-2H3,(H,21,22,23)/t15-,18+/m0/s1
Formel vægt 335.211
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.