Få mere at vide
TN1, MedChemExpress
Artikelnummer. 16493178
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16493178 10 mg
16434466 100 mg
16415917 5 mg
16410709 1 mg
16409736 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16493178 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY100826
MedChemExpress TN1 is a potent fetal hemoglobin (HbF) inducer.
TN1 is a potent fetal hemoglobin (HbF) inducer.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale TN1
CAS 289479-94-3
Farve Off-White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C29H31N7O2
Mængde 10 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 100 mg/mL (196.23 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C(NC1=CC=CC(NC2=C3N=CN(CC)C3=NC(N[C@H]4CC[C@H](O)CC4)=N2)=C1)C#CC5=CC=C(C)C=C5
Molekylvægt (g/mol) 509.6
Formel vægt 509.6
Procent renhed 95.14%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation