Få mere at vide
Thermo Scientific™ TMTpro 18-plex-, TMTpro-134C- og TMTpro-135N-mærkereagenser
Artikelnummer. 17423772 Shop alle Gibco produkter
Skift visning
Mængde:
1 x 5 mg
4 x 50 μg (pr. mærke)
6 x 0.5 mg
Etiket eller farvestof:
TMTpro 18-plex
TMTpro-134C og TMTpro-135N
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde Etiket eller farvestof
17423772 6 x 0.5 mg TMTpro-134C og TMTpro-135N
17496572 1 x 5 mg TMTpro 18-plex
17331783 1 x 5 mg TMTpro-134C og TMTpro-135N
17418273 6 x 0.5 mg TMTpro 18-plex
17483812 6 x 0.5 mg TMTpro-134C og TMTpro-135N
17901861 4 x 50 μg (pr. mærke) TMTpro 18-plex
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Product Code. 17423772 Supplier Thermo Scientific™ Supplier No. A52048
Black Friday starter her
Brug rabatkode 27984
View all promotions
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-12-2026
TMTpro 18plex Label Reagents muliggør multipleksing af op til 18 prøver. Tilføjelse af TMTpro 134C og TMTpro 135N-mærkereagenser øger prøvemultipleksingen fra 16-plex til 18-plex, hvilket muliggør endnu større gennemløb til proteinidentifikation og kvantificering ved hjælp af tandem massespektrometri (MS).
TMTpro mærkereagenser er den næste generation af tandem-masse-tags, designet til at øge niveauet af prøvemultipleksing uden at gå på kompromis med proteinidentifikation og kvantificering. De Thermo Scientific TMTpro 18plex Label Reagent Set muliggør multipleksing af op til 18 prøver, hvilket muliggør endnu større gennemløb til proteinidentifikation og kvantitativ analyse ved tandem massespektrometri (MS).
Strukturerne af TMTpro og TMT tags ligner hinanden ved at være isobariske og aminreaktive, men de TMTpro tag har en længere spacerregion og isobutylprolinmassereporter. Efter MS/MS-fragmentering, hver TMTpro 18plex-tag genererer en unik reportermasse (f.eks. TMTpro 126-135 Da) i lavmasseregionen af højopløsnings-MS/MS-spektret, der bruges til relativ kvantificering af proteinekspressionsniveauer.
De TMT pro134C og TMTpro135N etiketreagenser er identiske i sammensætning og struktur med de andre TMTpro 16plex tags, men er ikke isobariske. Tilføjelse af TMTpro 134C og 135N tags skaber en 17. og 18. kanal til relativ kvantificering ved hjælp af høj opløsning Orbitrap MS instrumenter. Disse tags er tilgængelige separat (kat. nr. A52046, A52048), som en del af TMTpro 18plex Label Reagent Set, eller som en del af det komplette 18plex-sæt af reagenser i et 96-brønds pladeformat.
Funktioner af TMTpro 18plex Label Reagent Set inkluderer:
  • Multipleks —samtidig MS-analyse af op til 18 prøver afledt af celler, væv eller biologiske væsker
  • Robust —øget multiplex-kapacitet resulterer i færre manglende kvantitative værdier blandt prøver og højere tillid blandt replikater
  • Effektive —aminreaktive, NHS-esteraktiverede reagenser sikrer mere end 95 % mærkning af alle peptider uanset proteinsekvens eller proteolytisk enzymspecificitet
  • Optimeret til brug —med høj opløsning Thermo Scientific MS/MS Orbitrap platforme, analyse fuldt understøttet af Proteome Discoverer 2.3
  • Praktisk størrelse —leveret i et engangsformat klar til brug for at sikre optimal stabilitet og ydeevne
Til højopløsningsanalyse af TMTpro-mærkede peptider er den anbefalede LC-søjle for Nanospray Flex-kilden Acclaim PepMap 100 C18 LC-søjle (kat. nr. 164942 eller 164939). For EASY-Spray-kilden er den anbefalede LC-kolonne EASY-Spray C18 LC-kolonnen (kat. nr. ES902 eller ES903). Kombineret med den brancheførende høj opløsning Orbitrap instrumenter og software, TMTpro reagenser giver en integreret totalløsning til kvantitativ proteinekspressionsanalyse.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Produkttype Isobarisk etiketreagenssæt
Etiket eller farvestof TMTpro-134C og TMTpro-135N
Udgangsmateriale Peptider
Detektionsmetode Massespektrometri
Workflow-trin Peptidmærkning og kvantificering
Mængde 6 x 0.5 mg