Få mere at vide
Thermo Scientific™ TMTpro™ 16plex etiketreagenssæt
Artikelnummer. 17961691 Shop alle Gibco produkter
Skift visning
Mængde:
1 x 0,5 mg (pr. tag)
1 x 5 mg (pr. tag)
6 x 0,5 mg (pr. tag)
6 x 50 μg, 96 reaktioner
Pakningsstørrelse:
Hver
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
17961691 6 x 50 μg, 96 reaktioner -
16365528 1 x 5 mg (pr. tag) -
16426210 1 x 0,5 mg (pr. tag) Hver
16498580 6 x 0,5 mg (pr. tag) Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 17961691 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. A58334
Black Friday starter her
Brug rabatkode 27984
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
De Thermo Scientific TMTpro 16plex Label Reagent Set muliggør multipleksing af op til 16 prøver til multiplekset proteinidentifikation og kvantificering ved hjælp af tandem massespektrometri (MS/MS).
TMTpro mærkereagenser er den næste generation af tandem-masse-tags, designet til at øge multipleksing uden at kompromittere proteinidentifikation og kvantificering. Strukturerne af TMTpro og TMT tags ligner hinanden ved at være isobariske og aminreaktive, men de TMTpro tag har en længere spacerregion og isobutylprolinmassereporter. Efter fragmentering, hver TMTpro tag genererer en unik reportermasse (dvs. TMTpro 126-134Da) i lavmasseregionen af højopløsnings-MS/MS-spektret brugt til multiplekset relativ kvantificering af proteinekspression.
Fordelene ved TMTpro tags inkluderer øget multiplexet relativ kvantificering, øget prøvegennemstrømning og færre manglende kvantitative værdier blandt prøverne. Med disse funktioner er 16plex-mærkereagenserne TMTpro velegnede til applikationer, der kræver højere multipleksning og færre manglende værdier, såsom inhibitor-dosisresponseksperimenter, tidsforløbseksperimenter, termiske skift-assays eller enkeltcelleanalyse. Når de kombineres med branchens førende højopløsningsinstrumenter Orbitrap og software, TMTpro giver reagenser integrerede totalløsninger til kvantitativ proteinekspressionsanalyse.
Funktioner i TMTpro 16plex Label Reagens-sæt inkluderer:
• Multiplex-samtidig—MS-analyse af op til 16 prøver udvundet fra celler, væv eller biologiske væsker
• Robust—øget multiplex-kapacitet resulterer i færre manglende kvantitative værdier blandt prøver og højere sikkerhed blandt replikater •
Effektive—amine-reaktive, NHS-esteraktiverede reagenser sikrer effektiv mærkning af alle peptider uanset proteinsekvens eller proteolytisk enzymspecificitet
Kompatibel— •optimeret til brug med højopløsnings Thermo Scientific Orbitrap MS/MS-platforme, såsom Orbitrap Q Exactive Fusion-instrumentserien Tribrid, herunder Orbitrap Eclipse Tribrid og Ascend samt Orbitrap Exploris 480 massespektrometre med dataanalyse fuldt understøttet af Proteome Discoverer 2.3
. Til højopløsningsanalyse af TMTpro-mærkede peptider anbefales LC-kolonnen til Nanospray Flex-kilden Acclaim PepMap 100 C18 LC-kolonnen (Cat. Nej. 164942 eller 164939). For EASY-Spray-kilden er den anbefalede LC-kolonne EASY-Spray C18 LC-kolonnen (Cat. Nej. ES902 eller ES003).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Formulering Væske i stabiliseret DMSO-opløsning
Til brug med (udstyr) Massespektrometer
Produkttype Isobarisk labelreagenssæt
Produktlinje TMT
Etiket eller farvestof Tandem Mass Tag™ (TMT) Etiketter
Udgangsmateriale Cellelysat
Endelig produkttype Peptid
Detektionsmetode Massespektrometri
Workflow-trin Proteinmærkning
Mængde 6 x 50 μg, 96 reaktioner
Form Væske