Få mere at vide
Thermo Scientific™ TMTpro™ 16plex etiketreagenssæt
Artikelnummer. 16426210 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
1 x 0,5 mg (pr. tag)
1 x 5 mg (pr. tag)
6 x 0,5 mg (pr. tag)
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16426210 1 x 0,5 mg (pr. tag) Hver
16365528 1 x 5 mg (pr. tag) -
16498580 6 x 0,5 mg (pr. tag) Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16426210 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. A44521
Styrk proteomik
Brug rabatkode 28003
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
De Thermo Scientific TMTpro 16plex Label Reagent Set muliggør multipleksing af op til 16 prøver til multiplekset proteinidentifikation og kvantificering ved hjælp af tandem massespektrometri (MS/MS).
TMTpro mærkereagenser er den næste generation af tandem-masse-tags, designet til at øge multipleksing uden at kompromittere proteinidentifikation og kvantificering. Strukturerne af TMTpro og TMT tags ligner hinanden ved at være isobariske og aminreaktive, men de TMTpro tag har en længere spacerregion og isobutylprolinmassereporter. Efter fragmentering, hver TMTpro tag genererer en unik reportermasse (dvs. TMTpro 126-134Da) i lavmasseregionen af højopløsnings-MS/MS-spektret brugt til multiplekset relativ kvantificering af proteinekspression.
Fordelene ved TMTpro tags omfatter øget multiplekset relativ kvantificering, øget prøvegennemløb og færre manglende kvantitative værdier blandt prøver. Med disse egenskaber kan TMTpro 16plex-mærkereagenser er velegnede til applikationer, der kræver højere multipleksing og færre manglende værdier, såsom inhibitordosis-responseksperimenter, tidsforløbseksperimenter, termiske skift-assays eller enkeltcelleanalyse. Kombineret med branchens førende, høj opløsning Orbitrap instrumenter og software, TMTpro reagenser giver integrerede totalløsninger til kvantitativ proteinekspressionsanalyse.
Funktioner af TMTpro 16plex Label-reagenssæt inkluderer:
Multipleks —samtidig MS-analyse af op til 16 prøver afledt af celler, væv eller biologiske væsker
Robust —øget multiplex-kapacitet resulterer i færre manglende kvantitative værdier blandt prøver og højere tillid blandt replikater
Effektive —aminreaktive, NHS-esteraktiverede reagenser sikrer effektiv mærkning af alle peptider uanset proteinsekvens eller proteolytisk enzymspecificitet
Kompatibel —optimeret til brug med høj opløsning Thermo Scientific Orbitrap MS/MS platforme, såsom Q Exactive og Orbitrap Fusion Tribrid instrumentserie, herunder Orbitrap Formørkelse Tribrid og Ascend og Orbitrap Exploris 480 massespektrometre med dataanalyse fuldt understøttet af Proteome Discoverer 2.3
Til højopløsningsanalyse af TMTpro-mærkede peptider er den anbefalede LC-søjle for Nanospray Flex-kilden Acclaim PepMap 100 C18 LC-søjle (kat. nr. 164942 eller 164939). For EASY-Spray-kilden er den anbefalede LC-kolonne EASY-Spray C18 LC-kolonnen (kat. nr. ES902 eller ES003).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Massespektrometer
Produkttype Isobarisk etiketreagenssæt
Produktlinje TMT
Indhold og opbevaring •TMTpro-126 Label Reagens, 1 x 0,5 mg
• TMTpro-127 N etiketreagens, 1 x 0,5 mg
• TMTpro-127 C etiketreagens, 1 x 0,5 mg
• TMTpro-128 N etiketreagens, 1 x 0,5 mg
• TMTpro-128 C etiketreagens, 1 x 0,5 mg
• TMTpro-129 N etiketreagens, 1 x 0,5 mg
• TMTpro-129 C etiketreagens, 1 x 0,5 mg
• TMTpro-130 N etiketreagens, 1 x 0,5 mg
• TMTpro-130 C etiketreagens, 1 x 0,5 mg
• TMTpro-131 N etiketreagens, 1 x 0,5 mg
• TMTpro-131 C etiketreagens, 1 x 0,5 mg
• TMTpro-132 N etiketreagens, 1 x 0,5 mg
• TMTpro-132 C etiketreagens, 1 x 0,5 mg
• TMTpro-133 N etiketreagens, 1 x 0,5 mg
• TMTpro-133 C-mærkereagens, 1 x 0,5 mg
• TMTpro-134 N Label Reagens, 1 x 0,5 mg
Opbevares under -20 °C.
Etiket eller farvestof Tandem Mass Tag™ (TMT ) Etiketter
Forsendelsestilstand Tøris
Udgangsmateriale Peptider
Endelig produkttype Peptid
Detektionsmetode Massespektrometri
Workflow-trin Proteinmærkning
Mængde 1 x 0,5 mg (pr. tag)