Få mere at vide
TMPA, MedChemExpress
Artikelnummer. 16493537
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
2 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
2mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16493537 50 mg -
16467518 10 mg -
16459997 5 mg -
16420306 2 mg 2mg
16417476 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16493537 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY18555
MedChemExpress TMPA is an antagonist of nuclear receptor Nur77 and LKB1 interaction.
TMPA is an antagonist of nuclear receptor Nur77 and LKB1 interaction.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale TMPA
CAS 1258275-73-8
Farve Light Yellow
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C21H32O6
Mængde 50 mg
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (262.83 mM)
SMIL COC1=C(CC(OCC)=O)C(C(CCCCCCC)=O)=CC(OC)=C1OC
Molekylvægt (g/mol) 380.48
Formel vægt 380.48
Procent renhed 98.56%
Grad Research
Fysisk form Solid